Få mere at vide
Kaliumoxalathydrat, 99%
Beskrivelse
Kaliumoxalathydrat bruges som et chelateringsmiddel, et rensemiddel i den farmaceutiske industri og et udfældningsmiddel ved forarbejdning af sjældne jordarters metal. Det finder anvendelse som slibemiddel, som rustfjerner ved metalbehandling og som blegemiddel i tekstil- og træindustrien. Det bruges også til spildevandsbehandling og som kalkfjerner i bilradiatorer. Desuden bruges det som reagens i analytisk kemi til bestemmelse af calcium og andre tungmetaller samt reduktionsmidler i fotografering. Det er også involveret i fremstillingen af SBA-15 (nanostruktureret SiO 2 ) båret vanadiumoxidkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumoxalathydrat bruges som et chelateringsmiddel, et rensemiddel i den farmaceutiske industri og et udfældningsmiddel ved forarbejdning af sjældne jordarters metal. Det finder anvendelse som slibemiddel, som rustfjerner ved metalbehandling og som blegemiddel i tekstil- og træindustrien. Det bruges også til spildevandsbehandling og som kalkfjerner i bilradiatorer. Desuden bruges det som reagens i analytisk kemi til bestemmelse af calcium og andre tungmetaller samt reduktionsmidler i fotografering. Det er også involveret i fremstillingen af SBA-15 (nanostruktureret SiO 2 ) båret vanadiumoxidkatalysator.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med halogener, ammoniak, cyanider og tungmetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium oxalate hydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Tæthed | 2.13 |
| pH | 6 til 8,5 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 3752576 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7651 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium oxalate hydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate