Få mere at vide
Kaliumosmat(VI) dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30419710
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30419710 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30419710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698160100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Osmate(VI) Dihydrate
CAS 10022-66-9
Mængde 100 mg
Molekylær formel H4K2O6Os . 2H2O
Synonym (T-4)-Dipotassium Osmate (OsO42-) Dihydrate, Osmic Acid (H2OsO4) Dipotassium Salt Dihydrate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Dipotassium Tetrahydroxydioxoosmate(2-), Dipotassium trans-Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Potassium Osmate (K2OsO2(OH)4), Potassium Osmate (K2OsO4) Dihydrate, Potassium Osmate Dihydrate, Potassium Osmium Oxide Hydroxide (K2OsO2(OH)4), Potassium Tetrahydroxodioxoosmate (K2[OsO2(OH)4]), trans-Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), trans-Potassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-)
InChI formel InChI=1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMIL O.O.[K+].[K+].[O-][Os](=O)(=O)[O-]
IUPAC navn dikalium; dioxid(dioxo)osmium; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 368.46
Formel vægt 369.8897