Få mere at vide
Potassium orthovanadate, 99.9% (metals basis)
Description
Det anvendes som i kemisk gødningsindustri og bruges som korrosionsinhibitor. Det bruges også til ammoniaksyntese. Anvendes som katalysator i olie& gasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium orthovanadate |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3285 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 232.24 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |