Få mere at vide
Potassium Orotate, TRC
Artikelnummer. 30138697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138697 10 g
30134829 5 g
30006843 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69876010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24598-73-0
Molekylær formel C5H3N2O4K
Molekylvægt (g/mol) 194.19
IUPAC navn potassium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
SMIL C1=C(C(=O)O)N=C(N=C1[O-])O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Orotate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Formel vægt 193.973