Få mere at vide
Potassium Orotate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Orotate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 193.973 |