Få mere at vide
Potassium Octadecanoate-d35, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Octadecanoate-D35 |
| CAS | 352438-89-2 |
| Molekylær formel | C18 D35 O2 . K |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Octadecanoic-d35 acid, potassium salt (9 CI), Octadecanoic-d35 acid potassium salt, Stearic-d35 acid potassium salt, Potassium stearate-d35, Potassium octadecanoate-D35 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H36O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2; |
| SMIL | [K+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontadeuteriooctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.783 |
| Formel vægt | 357.447 g/mol |
| Vis mere |