Få mere at vide
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894551
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15894551 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15894551 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8207440100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 140-89-6
Smeltepunkt 209°C to 214°C (Decomposes)
MDL nummer MFCD00004931
Mængde 100 g
Synonym Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate, Potassium-O-ethyldithiocarbonate
Molekylvægt (g/mol) 160.3