missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Nonafluoro-1-butanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 29420-49-3 |
| Smeltepunkt | 264°C to 266°C |
| Kogepunkt | >400°C |
| Molekylær formel | CF3(CF2)3SO3K |
| MDL nummer | MFCD00007515 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt, Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.19 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?