Få mere at vide
Potassium Nitrite, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Nitrite |
| Smeltepunkt | 407°C |
| CAS | 7758-09-0 |
| Mængde | 250 g |
| MDL nummer | MFCD00011408 |
| Synonym | Potassium nitrite, Potassium nitrite |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.1 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.92 g/cm3 at 20°C |