Beskrivelse
250g, Plastic powder jar
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 387°C |
| CAS | 7758-09-0 |
| Farve | White |
| pH | 7 to 10 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | KNO2 |
| MDL nummer | MFCD00011408 |
| Synonym | potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320 |
| InChI nøgle | BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium nitrite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge