Få mere at vide
Potassium nitrite, ACS, 96.0% min
Artikelnummer. p-4407753
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11367817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014245.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
I analytisk kemi (testning for aminosyrer, kobolt, jod, urinstof). Kaliumnitrit bruges som fødevarekonserveringsmiddel, maling og belægningsadditiver og analytisk reagens. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel såvel som involveret i fremstillingen af varmeoverførselssalte. Derudover bruges det som korrosionsinhibitorer og anti-afkalkningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-09-0
Molekylær formel KNO2
Molekylvægt (g/mol) 85.10
MDL nummer MFCD00011408
InChI nøgle BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
IUPAC navn kalium; nitrit
SMIL [K+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrite
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Navn note For ACS analysis
Fysisk form Fast stof
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 96.0% min
Opløselighedsinformation Soluble in water,hot alcohol,liquid NH3Soluble in water,alcohol and ammonia.
Formel vægt 85.11
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.915 g/mL