Få mere at vide
Kaliumnitrit, ACS, 96,0% min
Artikelnummer. 11367817
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367817 10 g 10g
11347817 100 g 100g
11357817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014245.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85,10 g/mol
I analytisk kemi (testning for aminosyrer, kobolt, jod, urinstof). Kaliumnitrit bruges som fødevarekonserveringsmiddel, maling og belægningsadditiver og analytisk reagens. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel såvel som involveret i fremstillingen af varmeoverførselssalte. Derudover bruges det som korrosionsinhibitorer og anti-afkalkningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-09-0
Molekylær formel KNO2
Molekylvægt (g/mol) 85.10
MDL nummer MFCD00011408
InChI nøgle BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
IUPAC navn kalium; nitrit
SMIL [K+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrite
Smeltepunkt 350 °C (dekomponering)
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Fast stof
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 96,0% min
Tæthed 1.915 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, varm alkohol, flydende NH3Opløselig i vand, alkohol og ammoniak.
Formel vægt 85.11
Grad ACS-reagens