Få mere at vide
Kaliumnitrit, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Kaliumnitrit anvendes som fødevarekonserveringsmiddel, malings- og belægningsadditiver og analytisk reagens. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel såvel som involveret i fremstillingen af varmeoverførselssalte. Derudover bruges det som korrosionsinhibitorer og anti-afkalkningsmidler.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol og ammoniak.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, brændbare materialer, cyanider, ammoniumsalte og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium nitrite |
| Smeltepunkt | 350 °C (dekomponering) |
| pH | 7.0 til 10.0 |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 1.915 |
| FN nummer | UN1488 |
| Merck Index | 14,7649 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og ammoniak. |
| Vis mere |
Säkerhet och hantering
- Potassium nitrite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrite