Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium nitrite |
| Smeltepunkt | 387,0 °C |
| Navn note | Extra Pure |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | KNO2 |
| Merck Index | 15,777 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 3000g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: 413 g/100 ml vand (100 °C), let opløseligt i alkohol, opløseligt i varm alkohol, meget opløseligt i flydende nh3 |
| IUPAC navn | kalium; nitrit |
| Formel vægt | 85.1 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium nitrite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge