Få mere at vide
Potassium nitrite, 97%, extra pure
Artikelnummer. 15113908 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15113908 1 kg 1kg
15289315 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15113908 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453190010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-09-0
Molekylær formel KNO2
Molekylvægt (g/mol) 85.10
MDL nummer MFCD00011408
InChI nøgle BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMIL [K+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrite
Smeltepunkt 387.0°C
Navn note Extra Pure
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel KNO2
Merck Index 15,777
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
IUPAC navn kaliumnitrit
Formel vægt 85.1
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrite