Få mere at vide
Kaliumnitrit, 97%, til analyse
Artikelnummer. 10166633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10166633 250 g Plastflaske 250g
10636052 1 kg Plastflaske 1kg
10464715 5 kg Plastikflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10166633 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222702500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    516.43 DKK / 250g
    Spare 38.57 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-09-0
Molekylær formel KNO2
Molekylvægt (g/mol) 85.10
MDL nummer MFCD00011408
InChI nøgle BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMIL [K+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrite
Smeltepunkt 387,0 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel KNO2
Fieser 10,329
Merck Index 15, 7770
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3000g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: 413 g/100 ml vand (100 °C), let opløseligt i alkohol, opløseligt i varm alkohol, meget opløseligt i flydende nh3
IUPAC navn kaliumnitrit
Formel vægt 85.1
Procent renhed 97%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge