Opløselighed i vand: 3000g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: 413 g/100 ml vand (100 °C), let opløseligt i alkohol, opløseligt i varm alkohol, meget opløseligt i flydende nh3
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.