Få mere at vide
Potassium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium nitrate |
| Smeltepunkt | 335°C (1013hPa) |
| Farve | Colorless |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1486 |
| Formel vægt | 101.1g/mol |
| Procent renhed | ≥99.995% (metals basis) |
| Grad | TraceSELECT |
| Vis mere |