Få mere at vide
Kaliumnitrat, teknisk, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073439 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Artikelnummer. 10598440
Brand: Fisher Chemical P/6040/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 400°C
Smeltepunkt 334°C
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
IUPAC navn potassium nitrate
Formel vægt 101.1g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.