Få mere at vide
Kaliumnitrat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15693350
Brand: Honeywell-Fluka 312636X1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrate
Smeltepunkt 334°C (literature)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel KNO3
FN nummer UN1486
IUPAC navn potassium nitrate
Formel vægt 101
Procent renhed >99%
Grad ACS Reagens/Reagens ISO/Reagens Ph. Eur.
Emballage Poly flaske
Tæthed 2.11 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.