Få mere at vide
Kaliumnitrat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Nitrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | 1486 |
| IUPAC navn | kalium; nitrat |
| Formel vægt | 101.1g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.