Få mere at vide
Kaliumnitrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af Ph Eur, BP, USP , FCC, E252, 99,0-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15601180 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15601180
Brand: Honeywell-Fluka 126482.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra Ph Eur, BP, USP , FCC, E252, 99,0-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC navn kalium; nitrat
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Nitrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 2.5 kg
FN nummer 1486
Formel vægt 101.1g/mol
Procent renhed 99 to 100.5%
Grad puriss.