Få mere at vide
Potassium nitrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
449.26 DKK - 5679.19 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel IK
Molekylvægt (g/mol) 166.003
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC navn potassium;iodide
SMIL [K+].[I-]
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11366987
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.06
5g
449.26 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11386987
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.18
50g
1522.41 DKK
50g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11376987
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.30
250g
5679.19 DKK
250g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
7757-79-1
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potassium;iodide
IK
MFCD00011409
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Tekniske data
Potassium nitrate
99.998% (metals basis)
MFCD00011409
Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
Odorless
White crystalline powder
2.109
7757-79-1
IK
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium;iodide
4875
101.11
Hygroscopic
1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater