Få mere at vide
Kaliumnitrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10476880 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10476880 5 kg 5kg
10101440 500 g 500g
10224160 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476880 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6080/65
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 400°C
Smeltepunkt 334°C
Farve Hvid
pH 6 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
IUPAC navn kalium; nitrat
Formel vægt 101.1g/mol
Emballage Plast pulver krukke