Få mere at vide
Kaliumnitrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 400°C |
| Smeltepunkt | 334°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | potassium nitrate |
| Formel vægt | 101.1g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.