Få mere at vide
Kaliumnitratelektrolytopløsning, SI Analytics™
Artikelnummer. 11974709 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11974709 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11974709 Leverandør SI Analytics Leverandørnr. 285138349
SI Analytics™ Kaliumnitratelektrolytopløsning bruges til påføring og fremstilling af elektrolytopløsninger.
  • Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, kaliumnitrat, kaliumchlorid
  • Lad ikke ufortyndet produkt eller store mængder af det komme ned i grundvandet, vandløbet eller kloaksystemet
  • Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld)
  • Beskyttelseshandsker anbefales til hyppig eller langvarig hudkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7757-79-1
Smeltepunkt −6°C
Kogepunkt 104°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.12g/cm3
Koncentration 0.001 M
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Løsningstype Potassium Nitrate
Formulering 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl solution
Molekylær formel KNO3
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00011409
Damptryk 23hPa
Opløselighedsinformation Fully misible in water
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn potassium nitrate
Molekylvægt (g/mol) 101.10