Få mere at vide
Potassium Nitrate, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490552 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490552 5 kg
11480552 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490552 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219142805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC navn potassium nitrate
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Nitrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Formel vægt 101.1
Grad ACS-reagens