Få mere at vide
Potassium Nitrate, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Nitrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 101.1 |
| Grad | ACS-reagens |