Få mere at vide
Potassium Nitrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073441 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 11498493
Brand: Fisher Chemical P/6120/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KNO3, CAS Number-7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500g, 400 deg.C, CHEBI:63043, White, 101.1g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, potassium;nitrate, 334 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC navn potassium;nitrate
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 400°C
Smeltepunkt 334°C
Farve White
pH 6 to 8
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 101.1g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.