Få mere at vide
Potassium Nitrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Beskrivelse
KNO3, CAS Number-7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500g, 400 deg.C, CHEBI:63043, White, 101.1g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, potassium;nitrate, 334 deg.C
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 400°C |
| Smeltepunkt | 334°C |
| Farve | White |
| pH | 6 to 8 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 101.1g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.