Få mere at vide
Kaliumnitrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11304274
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11304274
Brand: Scharlab PO02870500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i analytisk kemi, som et laboratoriereagens, et oxidationsmiddel, i pyroteknik, ved fremstilling af glas og i fødevareindustrien.
  • Synonymer: Salpetersyre kaliumsalt, Salpeter
  • Molekylær formel: KNO 3
  • Molær masse: 101,11 g/mol
  • CAS: 7757-79-1
  • EIN ECS nr.: 231-818-8
  • Jodater (IO3): 0,0005 % maks
  • Nitritter (NO2): 0,001 %
Tekniske data
Smeltepunkt 334°C
CAS 7757-79-1
pH 4.5–8.5 (5%, water)
Mængde 500 g
Molekylær formel KNO3
MDL nummer MFCD00011409
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn kalium; nitrat
Molekylvægt (g/mol) 101.10
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
Formel vægt 101.11g/mol
Procent renhed 99% min (acidimetric)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • kalium nitrat, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i