Få mere at vide
Potassium nitrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Pyrotechnics, Glass Manufacture, Tempering Steel
232.09 DKK - 1061.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.102
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC navn potassium;nitrate
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11366788
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.22
100g
232.09 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11356788
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.36
500g
352.24 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11376788
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.A3
2kg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1179.12 DKK
1061.65 DKK / 2kg
Spare 117.47 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium;nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Tekniske data
Potassium nitrate
7757-79-1
KNO3
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
ACS
White crystalline
For ACS analysis
99.0% min.
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.11
Odorless
2.109g/cm3
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
H272-H303: May intensify fire; oxidizer. May be harmful if swallowed.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater