Få mere at vide
Potassium nitrate, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10189909 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10189909 1 kg Plastflaske 1kg
1 options
Artikelnummer. 10189909 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 400.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrate
Smeltepunkt 334.0°C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel KNO3
Merck Index 15,7769
Opløselighedsinformation Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC navn kalium; nitrat
Formel vægt 101.1
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate