Få mere at vide
Potassium nitrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10616602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
10616602 500 g Plastflaske
1 options
Artikelnummer. 10616602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205915000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 400.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium nitrate
Smeltepunkt 334.0°C
Farve Hvid
pH 5.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form fine krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KNO3
Fieser 05,561
Merck Index 15,7769
Opløselighedsinformation Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC navn potassium nitrate
Formel vægt 101.1
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.