Få mere at vide
Potassium nitrate, 99+%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastflaske
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 400.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium nitrate |
| Smeltepunkt | 334.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.5 to 8 (5% soln. at 20°C) |
| Fysisk form | fine krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | KNO3 |
| Fieser | 05,561 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.