Få mere at vide
Potassium molybdenum oxide, anhydrous, 99.8% (metals basis)
Beskrivelse
Kaliummolybdænoxid anvendt i kemisk forskning, Kemikalier, farmaceutisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser, Laboratoriekemikalier, Fremstilling af stoffer. Og det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukter, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium molybdenum oxide, anhydrous |
| Smeltepunkt | 919°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.8% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | dikalium;dioxid(dioxo)molybdæn |
| Formel vægt | 238.14 |
| Lugt | Odorless |
| Show More |