Få mere at vide
Potassium molybdenum oxide, anhydrous, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11328127
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328127 10 g 10g
11338127 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022898.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Kaliummolybdænoxid anvendt i kemisk forskning, Kemikalier, farmaceutisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser, Laboratoriekemikalier, Fremstilling af stoffer. Og det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukter, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-49-6
Molekylær formel K2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 238.14
MDL nummer MFCD00011370
InChI nøgle NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
SMIL [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium molybdenum oxide, anhydrous
Smeltepunkt 919°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn dikaliumdioxomolybdænbis(olat)
Formel vægt 238.14
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 2.3