Få mere at vide
Potassium molybdenum oxide, 95%
Artikelnummer. 11478630
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478630 100 g 100g
11488630 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 048112.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Anvendes som organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-49-6
Molekylær formel K2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 238.14
MDL nummer MFCD00011370
InChI nøgle NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)molybdæn
SMIL [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium molybdenum oxide
Smeltepunkt 919°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,7647
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vægt 238.14
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.3 g/mL