Få mere at vide
Kaliummethoxid, 90+%
Artikelnummer. 11347847
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347847 50 g 50g
11337847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014261.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 865-33-8 | CH3KO | 70,132 g/mol
Kaliummethoxid bruges som et kemisk mellemprodukt. Det bruges også i biodieselproduktion og i brændstoftilsætningsstoffer. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af methylformiat og en alkalisk katalysator for dimethylformamid. Yderligere bruges det som alsidige reagenser i kemiske reaktioner såsom kondensation, esterificering, alkoxylering og etherificering, Claisen-kondensation, Wolf-Kishner-reduktion og Stobbe-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-33-8
Molekylær formel CH3KO
Molekylvægt (g/mol) 70.132
MDL nummer MFCD00012416
InChI nøgle BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
IUPAC navn kalium; methanolat
SMIL C[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium methoxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde >90%
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol og ethanol.
Formel vægt 70.14
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium methoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P235-Opbevares køligt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, potassiumsalt