Få mere at vide
Potassium methoxide, 5% w/v in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389148
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389148 25 mL 25ml
11399148 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042551.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-33-8
Molekylær formel CH3KO
Molekylvægt (g/mol) 70.132
MDL nummer MFCD00012416
InChI nøgle BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
IUPAC navn kalium; methanolat
SMIL C[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium methoxide
Lugt Alcohol-like
Lineær formel KOCH3
Mængde 25 mL
FN nummer UN3274
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 70.14
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in methanol
Fysisk form Væske