Specifications
| CAS | 865-33-8 |
| Molekylær formel | CH3KO |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok, rntqddwhl@ |
| InChI nøgle | BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.13 |
| PubChem CID | 23664618 |
Safety and Handling
Product Identifier
- 0.1N POTASSIUM METHOXIDE IN METHANOL
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: METHANOL