Få mere at vide
Kaliummetansulfonat, 99%
Artikelnummer. 11348308
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348308 100 g 100g
11338308 25 g 25g
11358308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039505.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2386-56-3 | CH3KO3S | 134,19 g/mol
Anvendes i farmaceutisk, kemisk og biologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-56-3
Molekylær formel CH3KO3S
Molekylvægt (g/mol) 134.19
MDL nummer MFCD00070544
InChI nøgle XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium methanesulfonate, methanesulfonic acid, potassium salt, potassium mesylate, potassium methylsulfonate, potassium methyl sulfonate, potassium methanesulphonate, unii-s99ib3em17, methanesulfonic acid potassium salt, methanesulfonic acid,potassium salt 1:1, methanesulfonic acid, potassium salt 1:1
PubChem CID 23666501
IUPAC navn kalium;methansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium methanesulfonate
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Lineær formel KCH3SO3
Mængde 100 g
Beilstein 3914899
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 134.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller klumper