Få mere at vide
Kaliummetavanadat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398298 25 g 25g
11308308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039501.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13769-43-2 | KO3V | 138.04 g/mol
Anvendes som korrosionsinhibitorer og anti-afkalkningsmidler. Anvendes bredt i kemiske gødningsindustrier, glas- og keramiske industrier, farmaceutiske industrier. Bruges også i processen med pigmentproduktion til plast, emaljer, keramik. Anvendes til industriel gasafsvovling og H2S adsorption og eliminering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13769-43-2
Molekylær formel KO3V
Molekylvægt (g/mol) 138.04
MDL nummer MFCD00050038
InChI nøgle BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium metavanadate, potassium vanadate, potassium m-vanadate, potassium trioxovanadate, potassium vanadium trioxide, unii-0s0516d6vi, vanadate vo31-, potassium, vanadic acid, potassium salt, potassium vanadate v kvo3 6ci,7ci, potassium dioxidovanadium 1+
PubChem CID 4571336
IUPAC navn kalium;oxido(dioxo)vanadium
SMIL [K+].[O-][V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium metavanadate
Smeltepunkt 520°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2864
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 138.04
Procent renhed 99.9%