Få mere at vide
Potassium Metal In Liquid Paraffin, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11498752 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 11498752
Brand: Fisher Chemical P/3720/45
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7740-09-7
Molekylær formel K
MDL nummer 133776
Tekniske data
Kogepunkt 770°C
Smeltepunkt 63°C
Farve Gray
Fysisk form Solid
Mængde 10 g
Formel vægt 39.1g/mol
Emballage Plastic container
Damptryk 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.