Få mere at vide
Kalium Metabisulfit NF/FCC granulær, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15558384
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15558384 2.5 kg Poly 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15558384 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 700006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Metabisulfite
CAS 16731-55-8
Fysisk form Granulat
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel K2O5S2
MDL nummer MFCD00167605
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
InChI nøgle RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dikaliumsulfinatosulfonat
Molekylvægt (g/mol) 222.31
PubChem CID 28019
Formel vægt 222.33
Grad FCC/NF
Emballage Poly
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-Potassium disulphite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Potassium disulphite