Få mere at vide
Potassium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10429760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10429760 1 kg 1kg
10508260 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10429760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5920/60
Request Bulk or Custom Format
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Potassium Metabisulfite, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16731-55-8
Molekylær formel K2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD00167605
InChI nøgle RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC navn dipotassium sulfinatosulfonate
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 150°C
Farve White
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 222.33g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.