Få mere at vide
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 150°C |
| Farve | White |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 222.33g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium metabisulfite
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.