Få mere at vide
Kaliummetabisulfit, 97%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722792 25 g Glasflaske 25g
10229560 500 g Glasflaske 500g
10320354 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418270250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16731-55-8
Molekylær formel K2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD00167605
InChI nøgle RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC navn dikaliumsulfinatosulfonat
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium metabisulfite
Smeltepunkt 150.0°C
Navn note 97%
Farve Hvid til gul
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 96% min. (Iodimetry)
Lineær formel K2S2O5
Merck Index 15, 7766
Opløselighedsinformation Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol
Formel vægt 222.33
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium metabisulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.