Få mere at vide
Kaliummetabisulfit, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314958
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314958 500 g 500g
11324958 100 g 100g
11334958 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043908.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
Det fungerer som en del af visse fotografiske udviklere, og dets løsning bruges til fotografisk fiksering i tekstilindustrien til farvning og bomuldstryk. Det bruges til at udfælde guld fra opløsning i aqua regia.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16731-55-8
Molekylær formel K2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD00167605
InChI nøgle RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC navn dikaliumsulfinatosulfonat
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium metabisulfite
Smeltepunkt 190°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 222.32
Lugt Pungent
Følsomhed Air Sensitive