Få mere at vide
Kalium (meta) Periode,≥ 99,8% (tørret materiale, RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615980
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15615980 500 g Glasflaske 500g
15605980 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615980 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 60450500G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,8% (tørret materiale, RT)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-21-8
Molekylær formel IKO4
Molekylvægt (g/mol) 229.999
MDL nummer MFCD00011407
InChI nøgle FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC navn kalium; periodat
SMIL [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium (meta)periodate
Mængde 500 g
Lineær formel KIO4
FN nummer UN1479
Formel vægt 230g/mol
Procent renhed ≥99.8% (dried material, RT)